Drukuj
Kolby do liczby jodowej bez kołnierza, z pustym korkiem szklanym
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 98.8 PLN
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Kolby do liczby jodowej bez kołnierza, z pustym korkiem szklanym
Kolby Kolby do oznaczania liczby jodowej
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Skala z przybliżoną objętością, z polem do opisu.