Drukuj
Kolby do oznaczania liczby jodowej z kołnierzem i korkiem, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
FIB250/3 FIB500/3 FIB250/4 FIB500/4
201-8452EA 632 PLN
201-8452 201-8454 BIBBFIB250/4 BIBBFIB500/4
Kolby do oznaczania liczby jodowej z kołnierzem i korkiem, Quickfit®
Kolby Kolby do oznaczania liczby jodowej
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For iodine determination. Flask has ground socket and cup shaped top. Stopper has extended handle which projects well above the liquid seal.
BS 2735 (except 201-8453 and 201-8455)
Certyfikaty: BS 2735 (except 201-8453 and 201-8455)
Informacje do zamówienia: Kolby i korki należy zamawiać osobno.