Drukuj
Kolby płaskodenne ze szlifem, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
FF100/3M FF250/3M FF1L/3M FF500/3UM
BIBBFF100/3MEA 968 PLN
BIBBFF100/3M 201-8442 BIBBFF1L/3M BIBBFF500/3UM
Kolby płaskodenne ze szlifem, Quickfit®
Kolby Kolby płaskodenne
PYREX® szkło borokrzemowe, przezroczyste, z średnią szyją.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Z dłuższą szyjką niż standardowe kolby
Płaska podstawa umożliwia korzystanie z płyt grzewczych. Z miejscem do oznaczania