Drukuj
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Dostawca: witeg Labortechnik
5.071.010 5.071.025 5.071.050 5.071.100 5.071.200 5.071.300 5.071.500 5.071.900 5.071.915 5.071.920
519-4121EA 202 PLN
519-4121 519-4122 519-4123 519-4124 519-4125 519-4221 519-4222 519-4223 519-4224 519-4225
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Kolby Kolby próżniowe
DURAN® z plastikową tuleją, z zespołem złącza węża wykonanym z PP.
  • Rękaw ochronny przeciwodpryskowy w przypadku implozji
  • Rękaw pozostaje przezroczysty, mocno przymocowany i trwały do 60 ° C
  • Do 2000 ml w postaci Erlenmeyera, od 3000 ml w postaci butelki
Próżniowe.
Certyfikaty: DIN 12476 i ISO 6556