Drukuj
Kolby próżniowe Buchner'a z tubusem bocznym szklanym, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211833603 211834402 211835407 211836309 211936804 211937303 211938608 211938805 211939107
519-4132EA 217 PLN
519-4132 519-4133 519-4134 519-4135 519-4231 519-4232 519-4233 519-4234 519-4235
Kolby próżniowe Buchner'a z tubusem bocznym szklanym, DURAN®
Kolby Kolby próżniowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Do 2000 ml kształt Erlenmeyera, od 3000 ml kształt butli
  • Tubus boczny pasujący do węży próżniowych o średnicy zewnętrznej od 15 do 18 mm (np. 6×5 or 8×5 mm)
  • Zgodne z 'Przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i urządzeń'
Do użytku próżniowego. Kolby próżniowe z tubusem bocznym szklanym nie tylko ułatwiają pracę w laboratorium, ale czynią ją bardziej bezpieczną, zmniejszając ryzyko wypadku.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certyfikaty: ISO 6556 (tylko kształt Erlenmeyera) DIN 12475 (kształt butli).