Drukuj
Kolby próżniowe Buchner'a z króćcem bocznym szklanym, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 778 PLN
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Kolby próżniowe Buchner'a z króćcem bocznym szklanym, DURAN®
Kolby Kolby próżniowe
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Do 2000 ml kształt Erlenmeyera, od 3000 ml kształt butli
  • Boczny króciec do węży o 11 mm Ø
Do użytku próżniowego.
ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certyfikaty: ISO 6556 (tylko kształt Erlenmeyera)
DIN 12475 (kształt butli)