Drukuj
Zatyczki, ERLENMEYER-CAP
Dostawca: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 308 PLN
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Zatyczki, ERLENMEYER-CAP
Nakrętki Nakrętki
Aluminium, anodised.
  • Springs made of chromium-nickel steel
  • Springs clamp against the outer wall of the vessel
  • Autoclavable