Drukuj
Kolby z mikronośnikiem, Magna-Flex®, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 2210 PLN
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Kolby z mikronośnikiem, Magna-Flex®, WHEATON®
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
Szkło borokrzemowe.
  • Dwa duże ramiona boczne z zakrętkami umożliwiają łatwe pobieranie próbek
  • Urządzenia o pojemności 500 ml i większej mają boczne ramiona o średnicy 45 mm, które mogą być używane jako odpowietrznik, wlot lub wylot mediów, port do zaszczepiania, sonda pH itp
  • Wszystkie kolby zostały tak dobrane, aby uzyskać wolną przestrzeń 1: 1 lub większą
  • Wyjmowany kołek ze stali nierdzewnej unieruchamia wirnik podczas przenoszenia lub dekantowania, aby zapobiec uszkodzeniu komórek lub mikronośników
  • Wielkość od 125 do 1000 ml jest wyskalowana co 50 ml; rozmiary od 3000 do 6000 ml są wyskalowane co 500 ml
Te kolby mają elastyczny wirnik w kształcie bańki, który obraca się z ustalonego położenia powyżej poziomu cieczy wokół wgłębienia w podstawie kolby. Ten system mieszania, stosowany głównie w hodowlach mikronośników, zwiększa wydajność mieszania i zapewnia łagodny, równomierny obieg w kolbie, utrzymując kulki w zawiesinie.