Drukuj
Butelki do hodowli komórek, z podwójnym ramieniem bocznym Celstir®, z płaszczem grzewczym, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
356949 356943 356945 356946 356952 356954
734-3181EA 5490 PLN
734-3181 734-3178 734-3179 734-3180 734-3182 734-3183
Butelki do hodowli komórek, z podwójnym ramieniem bocznym Celstir®, z płaszczem grzewczym, WHEATON®
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
Borosilicate glass flask, PTFE and glass impeller assembly, PTFE and silicone lined top cap.
Double side arm Celstir® flasks complete with water jacket allows precise temperature control of flask contents when operated with a recirculating water bath. Hose connectors accept 6 mm tubing.