Drukuj
Kolby do hodowli komórek, podwójne ramię, Celstir®, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
356873 356875 356876 356879 356884 356889 356882 356887 356890
734-3006EA 1980 PLN
734-3006 734-3007 734-3008 734-3009 734-3011 734-3013 734-3010 734-3012 734-3014
Kolby do hodowli komórek, podwójne ramię, Celstir®, WHEATON®
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
Kolba ze szkła borokrzemowego, PTFE i wirnik szklany, górna pokrywa wyłożona PTFE i silikonem.
  • Regulowany wirnik łopatkowy pozwala na lepsze mieszanie
  • Wirnik nie wystaje przez górną zatyczkę, maksymalizując w ten sposób przestrzeń inkubatora i zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia
  • Dodanie dolnego dołka do kolb o pojemności 125 ml i większej poprawia krążenie i zmniejsza gromadzenie się komórek w środku kolby
  • Kolby o pojemności 500 ml lub większej mają ramię boczne 45 mm do zastosowania jako odpowietrznik, wlot lub wylot medium, port do innoculacji, wlot sondy pH lub inne zastosowanie
Kolby Celstir® z dwustronnym ramieniem są idealne do hodowli mikronośników i zawiesin, takich jak komórki owadów, hybrydomy i dostosowane linie komórkowe.