Drukuj
Kolby do hodowli komórek do systemów automatycznych, CELLSTAR® AutoFlask ™
Dostawca: Greiner Bio-One
779160_100 779190_100
392-0017EA 4390 PLN
392-0017 392-0088
Kolby do hodowli komórek do systemów automatycznych, CELLSTAR® AutoFlask ™
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, sterylne.
  • Kompatybilny z szeroką gamą systemów hodowli komórek i systemów transportu płynów
  • Wstępnie nacięta przegroda wielokrotnego wejścia zapewnia sterylność zawartości kolby podczas przetwarzania
  • Kieszeń do wirowania umożliwia oddzielenie komórek od supernatantu w kolbie
  • Zintegrowany filtr hydrofobowy ułatwia wymianę gazu podczas hodowli komórkowej
  • Kodowanie kolorami umożliwia łatwą identyfikację AutoFlask hodowli komórkowej (czerwony) i AutoFlask hodowli zawiesinowej (biały)
Te kolby są specjalnie zaprojektowane do zautomatyzowanej hodowli komórkowej. Do hodowli komórek przylegających stosuje się fizyczną obróbkę powierzchni. Kolby AutoFlask do hodowli zawiesinowych nie są modyfikowane. Kolby można dostosować za pomocą etykiet z kodem kreskowym. Wszystkie kolby są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i ludzkiego DNA, są niepirogenne i niecytotoksyczne.