Drukuj
Kolby do hodowli zawiesinowych z zakrętkami standardowymi lub filtracyjnymi, CELLSTAR®
Dostawca: Greiner Bio-One
690190_200 658190_120 660190_50 661190_40 690195_200 658195_120 661195_40
391-3122EA 1070 PLN
391-3122 391-3126 391-3128 392-0014 392-0016 392-0000 392-0015
Kolby do hodowli zawiesinowych z zakrętkami standardowymi lub filtracyjnymi, CELLSTAR®
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, sterylne.
  • Powierzchnia hydrofobowa jest idealna do hodowli zawiesinowych i komórek hybrydomy
  • Z podziałką po obu stronach dla łatwiejszego napełniania
  • Łatwo wyróżniają się białymi czapkami
  • Wybór kolby płaskiej (550 ml) lub wysokoprofilowej (650 ml)
Te standardowe kolby do hodowli zawiesinowej są dostarczane ze standardowymi zakrętkami lub zakrętkami filtracyjnymi. Oba typy nakrętek są oznaczone kolorem białym. Wszystkie kolby są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i ludzkiego DNA, są niepirogenne i niecytotoksyczne.
* Płaski profil
** Wysoki profil