Drukuj
Kolby do hodowli komórek ze standardowymi lub filtracyjnymi zakrętkami, CELLSTAR®
Dostawca: Greiner Bio-One
658170_120 690160_200 660175_50 690170_200 658175_120 661175_40 661160_40 660160_50 690175_200
391-3106EA 1090 PLN
391-3106 391-3103 391-3148 391-3104 391-3146 392-0013 392-0012 391-3109 391-3143
Kolby do hodowli komórek ze standardowymi lub filtracyjnymi zakrętkami, CELLSTAR®
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, sterylne.
  • Poprawiona adhezja komórek dzięki fizycznemu wykończeniu powierzchni
  • Łatwo otwierana nasadka filtra gwarantuje optymalną wymianę gazu, minimalizując jednocześnie ryzyko zanieczyszczenia
  • Układanie grzbietów na górze kolby ułatwia ich układanie i zapewnia, że mocno stoją w inkubatorze
  • Z podziałką po obu stronach dla łatwiejszego napełniania
  • Wybór płaskiego lub wysokoprofilowego projektu kolby o powierzchni 175 cm² pozwala na zróżnicowanie objętości mediów
Te standardowe kolby do hodowli komórek są dostarczane ze standardowymi zakrętkami lub kapilarnymi membranowymi filtrami membranowymi (wielkość porów 0,2 μm). Oba typy nakrętek są oznaczone kolorem czerwonym. Kolby poddaje się wstępnej obróbce w celu poprawy przyczepności i proliferacji komórek. Wszystkie kolby są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i ludzkiego DNA, są niepirogenne i niecytotoksyczne.
* Z siatką pomiarową
** Płaski profil
*** Wysoki profil