Drukuj
Butle hodowlane (Meplat), płaskie
Dostawca: RIXIUS
10600005022OSV 10601005022OSV 1-0601-0250-28 1-0601-0250-22 1-0601-0500-28 1-0601-1000-28 1-0601-0100-22 10600010022OSV 10600025022OSV 1-0600-0050-22 1-0600-0100-22 1-0600-0250-22 1-0601005022 1-0601-010022W 1-0601-025022W 1-0601-025028W 1-0601-050028W 1-0601-100028W
RIXI10600005022OSVEA 1490 PLN
RIXI10600005022OSV RIXI10601005022OSV RIXI1-0601-0250-28 RIXI1-0601-0250-22 RIXI1-0601-0500-28 RIXI1-0601-1000-28 RIXI1-0601-0100-22 215-4665 215-4666 215-4738 215-4739 215-4740 215-4741 215-4742 215-4743 215-4744 215-4745 215-4746
Butle hodowlane (Meplat), płaskie
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło przezroczyste lub oranżowe z czarną nakrętką PP lub bez niej.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań, które nie wymagają wysokich naprężeń cieplnych.
  • Ośmioboczny, płaski kształt z okrągłym gwintem zgodnym z DIN 168
Idealny do zastosowań związanych z hodowlą komórek. Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.