Drukuj
Fernbach culture flasks, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215014307 215116203
391-0330EA 182 PLN
391-0330 391-0320
Fernbach culture flasks, DURAN®
Kolby Butelki do hodowli
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Z wywiniętym brzegiem. Duża powierzchnia cieczy, optymalna do hodowli mikroorganizmów w płynnych pożywkach. Lepsza wentylacja umożliwia ich szybszy rozwój.