Drukuj
Butle i kolby do hodowli komórkowych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 172 PLN
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Butle i kolby do hodowli komórkowych, DURAN®
Kolby Butelki do hodowli
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Butle i kolby Erlenmeyera do hodowli komórkowych z prostym brzegiem, odpowiednie do stosowania z nasadką Kapsenberga lub z metalową nasadką (dostępne oddzielnie).