Drukuj
Nakrętki wentylowane, do jednorazowych kolb Erlenmeyera, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 300 PLN
214-1929 214-1930
Nakrętki wentylowane, do jednorazowych kolb Erlenmeyera, Nalgene®
Nakrętki Nakrętki
HDPE, niebieskie z membraną PTFE, sterylne.
  • Sterylne pakowanie, każda nakrętka pakowana w indywidualną plastikową torebkę
  • Membrana 0,2 µm z hydrofobowego PTFE, bardzo szczelna
  • Odpowiednie tylko do sterylnych jednorazowych kolb Erlenmeyera Nalgene®
Wentylowane nakrętki zapewniają sterylną wymianę gazów w hodowlach zawiesinowych i z wytrząsaniem.