Drukuj
Kolby cylindryczno-stożkowe
Dostawca: SciLabware
1190/04M 1190/06M 1190/02M
214-0092EA 119 PLN
214-0092 214-0093 BIBB1190/02M
Kolby cylindryczno-stożkowe
Kolby Butelki do hodowli
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna
  • Z obszaru oznakowania
Ideal for fermentation and culture applications.