Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szerąka szyja, wzmocniona ścianka
Dostawca: SciLabware
214-0099EA 210 PLN
214-0099 214-0100 214-0101 214-0102 214-0103 214-0104 214-0105 214-0106 214-0094 214-0095 214-0096 214-0097 214-0098 214-0107 214-0108
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szerąka szyja, wzmocniona ścianka
Kolby Kolby Erlenmeyera
PYREX®, szkło borokrzemowe, do dużych obciążeń.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Znacznie bardziej odporny na obciążenia mechaniczne niż standardowe kolby Erlenmeyera. Zaprojektowany z grubymi ścianami i bardzo szeroką rozszerzaną obręczą Zapewnia to lepszą odporność na pękanie lub odpryskiwanie podczas czyszczenia i innych zastosowań. Niezwykle płaska, wytrzymała podstawa. Są idealne do stosowania na mieszadłach magnetycznych i płytach grzewczych. Bardzo wytrzymałe. Skala dla przybliżonego odczytania zawartości i biały obszar na etykiety.