Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska szyja
Dostawca: KARTELL
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 31.5 PLN
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Kolby Erlenmeyera, wąska szyja
Kolby Kolby Erlenmeyera
PP, transparętne.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dporność teperaturowa do 121 °C (przez 20 minut), długotrwale do100 °C
  • Gładkie powierzchnie ułatwiają, szybkiego czyszczenia
Z wypukłą podziałką. Autoklawowalne. Dostarczany bez korków.