Drukuj
Kolby Erlenmeyera z nakrętką
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 205 PLN
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Kolby Erlenmeyera z nakrętką
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z gwintem DIN i czerwonym zamknięciem PBT.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka objętości i białe miejsce do oznakowania. Zakrętka z uszczelką pokrytą PTFE.