Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z wywinięciem
Dostawca: SciLabware
1140/14D 1140/18D 1140/02M 1140/04D 1140/08D 1140/10D
214-0349EA 94.5 PLN
214-0349 214-0350 214-0041 214-0042 214-0043 214-0044
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z wywinięciem
Kolby Kolby Erlenmeyera
PYREX®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z białymi podziałkami i miejscem do znakowania.
Certyfikaty: DIN 12385