Drukuj
Kolby Erlenmeyera z przegrodami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 492 PLN
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Kolby Erlenmeyera z przegrodami, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PC, przeźroczyste.
  • Odpornośc termiczna od −135 do +135 °C
  • Odporne na odpryski, o wysokiej sile mechanicznej
  • Dobra odporność chemiczna, ale nieodpowiednie do rozpuszczalników, mocnych kwasów i roztworów alkalicznych
With four baffles seamlessly incorporated in the base. Ensures excellent mixing of liquids or microbiological cultures. Growth rates for E. coli and S. cerevisiae are comparable with glass flasks. The 500 and 1000 ml flasks have a straight neck accepting 38 mm standard caps made of rust-proof steel or plastic.