Drukuj
Kolby Erlenmeyera jednorazowe z nakrętką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 196 PLN
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Kolby Erlenmeyera jednorazowe z nakrętką, DURAN®
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, bez lub z czerwoną nakrętką z PBT.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka i pole do opisu. Uszczelka pokryta PTFE w nakrętce gwarantuje szczelność kolb.
With printed Retrace Code (batch identification).