Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska szyja z wywiniętym brzegiem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 925 PLN
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Kolby Erlenmeyera, wąska szyja z wywiniętym brzegiem, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PPCO, przeświecający lub PC, przeźroczyste.
  • W wytrząsarkach znacznie bezpieczniejsze niż kolby szklane
  • Autoklawowalne. Powtarzane autoklawowanie może mieć wpływ na siłę mechaniczną
  • Gładka powierzchnia do szybkiego, łatwego czyszczenia
Kolby z PPCO z trwałą podziałką są odpowiednie do ogólnych zastosowań. Poziom płynu jest łatwy do odczytania. Kolby z PC są przeznaczone do przygotowywania i przechowywania pożywek i do innych zastosowań związanych z hodowlą komórkową. Poziom płynu może być łatwo i dokładnie odczytany.