Drukuj
Kolby Erlenmeyera jednorazowe z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 1170 PLN
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Kolby Erlenmeyera jednorazowe z nakrętką, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PETG, przeźroczyste z nakrętką HDPE.
  • Szczelna nakrętka HDPE może być częściowo otwarta do wentylacji poprzez odkręcenie o jedną czwartą obrotu
  • Pakowane indywidualnie do łatwego przechowywania i używania
  • Zredukowane ryzyko kontaminacji
Sterylne, jednorazowe kolby Erlenmeyera z przegrodami redukują ryzyko zanieczyszczeń. Idealne do hodowli z wytrząsaniem i zawiesinowych oraz do przygotowywania i przechowywania pożywek. Podziałka do zgrubnego określania objętości.