Drukuj
Kolby Erlenmeyera jednorazowe, z przegrodami z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4113-0250 4113-0500 4113-2000 4113-0125 4113-1000
214-0140EA 904 PLN
214-0140 214-0141 214-0142 214-1927 214-1928
Kolby Erlenmeyera jednorazowe, z przegrodami z nakrętką, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PETG, przeżroczyste, z nakrętką HDPE.
  • Szczelna nakrętka HDPE może być częściowo otwarta do wentylacji poprzez odkręcenie o jedną czwartą obrotu
  • Pakowane indywidualnie do łatwego przechowywania i używania
  • Zredukowane ryzyko kontaminacji
Sterylne, jednorazowe kolby Erlenmeyera z przegrodami redukują ryzyko zanieczyszczeń. Idealne do hodowli z wytrząsaniem i zawiesinowych oraz do przygotowywania i przechowywania pożywek. Podziałka do zgrubnego określania objętości.