Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 732 PLN
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z nakrętką, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PMP (TPX), przeźroczyste z nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 150 °C (krótko do 170 °C), autoklawowalne
  • Dobra przepuszczalność dla mikrofal
Idealne do titracji oraz przygotowywania i przechowywania pożywek.