Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 590 PLN
214-7202 214-7203 214-7204
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z nakrętką, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
PC, przeźroczyste z nakrętką PP.
  • Wytrzymałe, w wytrząsarkach bezpieczniejsze niż kolby szklane
  • Kolby i nakrętki mogą być autoklawowane. Jednakże, wielokrotne autoklawowanie może wpływać na siłe mechaniczną i przejrzystość materiału
  • Uszczelnione zamknięcie chroni zawartość przed rozchlapywaniem i kontaminacją
Do przygotowywania i przechowywania pożywek i innych prac hodowlanych.