Drukuj
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 793 PLN
214-7262 214-7263
Kolby Erlenmeyera, szerąka szyja z nakrętką, Nalgene®
Kolby Kolby Erlenmeyera
FEP, mlecznoprzeźroczyste, z nakrętką ETFE.
  • Znakomita odpowność chemiczna
  • Odporność termiczna od −270 do +205 °C (kolby) i od −100 do +150 °C (nakrętki)
  • Autoklawowalne i odpowiednie do wielokrotnej sterylizacji wszystkimi metodami chemicznymi
Niemalże niezniszczalne, bardzo przejrzyste, nie ulegające zanieczyszczeniom i odpornw na prawie wszystkie odczynniki. Odpowiednie do wszystkich rozpuszczalników organicznych 0i silnych środków utleniających. Mogą być gotowane w skoncentrowanym kwasie azotowym do oznaczania pierwiastków śladowych.