Drukuj
Kolby do hodowli komórek, Corning® Primaria™
Dostawca: Corning
353824 353810
734-0076EA 2170 PLN
734-0076 734-0074
Kolby do hodowli komórek, Corning® Primaria™
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, leczone kulturami tkankowymi, sterylne, niepirogenne.
  • Nitrogen-containing tissue culture surface chemistry improves attachment, spreading and growth for many primary cells or cell lines
  • Vented caps incorporate a 0,2 µm hydrophobic membrane
  • Optically clear and no special storage required
  • Convenient, peel-open packaging
Złożona powierzchnia produktów Corning® Primaria ™ jest jednorodna i stabilna i służy do poprawy przyczepności i różnicowania różnych rodzajów komórek. Powierzchnia chemiczna produktów Corning® Primaria™ jest potwierdzona przez Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
Uwaga : Obszar wzrostu i pojemność są nominalne.