Drukuj
Kolby żelatynowe do hodowli komórkowych, Corning® BioCoat®
Dostawca: Corning
354488 356488
734-0162EA 487 PLN
734-0162 734-0293
Kolby żelatynowe do hodowli komórkowych, Corning® BioCoat®
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, pokryty żelatyną wieprzową, jałowy, niepirogenny.
  • Substrat żelatynowy poprawia przyczepienie różnych normalnych i transfekowanych typów komórek
  • Wstępne leczenie żelatyną eliminuje czasochłonne przygotowanie, oszczędzając czas i pieniądze
  • Spójność między seriami zapewnia powtarzalne wyniki
Żelatyna Corning® BioCoat ™ zapewnia substrat wspomagający przyczepność i wzrost dla hodowli różnych typów komórek. Żelatyna jest powszechnie stosowana w hodowli prawidłowych i transfekowanych typów komórek, w tym śródbłonka naczyniowego, mięśni, zarodkowych komórek macierzystych (ES) i komórek potworniaka F9. Żelatyna jest heterogeniczną mieszaniną rozpuszczalnych w wodzie białek pochodzących z hydrolizy kolagenu. Zastosowania obejmują promowanie przyczepiania i rozprzestrzeniania się komórek śródbłonka naczyniowego (na przykład komórek BME, BAEC, ES), mioblastów C2C12 i mioblastów MM14; hodowla normalnych i transfekowanych komórek teratocarcinoma F9 do badań ekspresji genów; i hodowla HUVEC do ekspresji E-selektyny i indukcji VEGF.