Drukuj
VWR®, Koce gaśnicze
Dostawca: VWR Collection
118-1105EA 319 PLN
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Koce gaśnicze
Artykuły pierwszej pomocy Koce gaśnicze
Wykonany z materiału kompozytowego składającego się z dwóch warstw maty z włókna szklanego i jednej warstwy folii trudnopalnej. Do gaszenia i podduszania stosunkowo małych pożarów. Przyjazny dla środowiska, nie zawiera azbestu.
  • Odporny na temperaturę do 550 °C
  • Przechowywany w bezpiecznym i wolnym od pyłu plastikowym opakowaniu oznaczonym w trzech językach (niemiecki, angielski, francuski)
  • Może być montowany na ścianie
  • Szybko można rozłożyć za pomocą dwóch pociągnięć
BS EN 1869
Certyfikaty: BS EN 1869