Drukuj
Stacje do przemywania oczu, Barąkos KS
Dostawca: BARTELS RIEGER
954004 154808 154812 154809 954005
118-1912EA 107 PLN
118-1912 118-1917 118-1918 118-1919 118-1922
Stacje do przemywania oczu, Barąkos KS
Artykuły pierwszej pomocy Stacje do płukania oczu
These eye wash bottles are designed for use in all laboratories. They are convenient and easy to use; the eyecup is equipped with a lid for fast, even rinsing.
  • For use with the patient lying down
  • Uniform rinsing with distilled water or a sterile ophthalmic solution
  • Filled with sterilised water (guaranteed for 2 years)