Drukuj
Filtry oddechowe, Acro® 50
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 1950 PLN
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Filtry oddechowe, Acro® 50
Filtry Filtry odpowietrzające
Filtry wielokrotnego użytku z gwarantowaną najwyższą wydajnością, dla krytycznych aplikacji, idealne do użytku z bioreaktorami i fermentorami, oraz do filtracji agresywnych rozpuszczalników.
Membrana: PTFE na hydrofobowym podłożu z PP; obudowa: PP, autoklawowalne