Drukuj
Filtry oddechowe, Acro® 50
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 10650 PLN
514-4228 514-4227
Filtry oddechowe, Acro® 50
Filtry Filtry odpowietrzające
Idealny do odpowietrzania bioreaktorów, zbiorników fermentacyjnych i gąsiorów, lub do sterylnego oczyszczania gazu w naczyniach hodowlanych. Idealny do montażu na systemach jednorazowych, które muszą zostać poddane promieniowaniu gamma.
  • Connects easily to hoses of various sizes in-line or as a final filter
  • Light weight prevents crimping of tubing
  • Excellent for disposable systems
  • Eliminates cleaning validation
Emflon® II (hydrofobowe PVDF); obudowa z PP
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents the passage of aerosols, protecting equipment and staff.
Aerosol retention: 99,97% 0,3 µm (DOP) at 32 l/min/100 cm²