Drukuj
Filtry oddechowe, Vacushield™
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Vacushield™
514-4115EA 391 PLN
514-4115
Filtry oddechowe, Vacushield™
Filtry Filtry odpowietrzające
Chroni zawory i elementy pompy przed uszkodzeniami spowodowanymi cieczą. Chroni personel laboratorium przed potencjalne zagrożenia biologiczne zanieczyszczeniami biologicznymi i unoszącymi się w powietrzu.
Membrana hydrofobowa PTFE, obudowa PP
Zatrzymywanie areozolu: 99,97% z 0,3 μm DOP cząstek przy 32 l/min/100 cm²