Drukuj
Filtry oddechowe, AcroVent®
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroVent®
514-4108EA 780 PLN
514-4108
Filtry oddechowe, AcroVent®
Filtry Filtry odpowietrzające
Ekonomiczne, jednorazowe urządzenia zmniejszające ryzyko zanieczyszczeń. Idealne do gazociągów dla inkubatorów CO₂.
Hydrofobowa membrana PTFE, obudowa PP.