Drukuj
Kapsuły filtracyjne, AcroPak™ 300
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12082 12085
515-0143EA 1190 PLN
515-0143 PALL12085
Kapsuły filtracyjne, AcroPak™ 300
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
Filtration capsules for high airflow rate venting applications. Also useful for aggressive solvent filtration.
  • 100% integrity tested
PTFE hydrophobic membrane, PP housing.