Drukuj
Kapsułki filtracyjne, węglowe
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
515-0000EA 855 PLN
515-0000
Kapsułki filtracyjne, węglowe
Filtry Filtry odpowietrzające
100 g aktywnego filtru węglowego, obudowa PC. Usuwa nieprzyjemny zapach, koloidy i związki organiczne z płynów.
  • Finely divided carbon provides an active surface area of 65000 m²
  • Ready to use and disposable
Contains 100 g of acid-rinsed, activated charcoal. Inlet/outlet connections are ³/₈" FNPT. Includes optional hose barb adapters to accept ¹/₂" int.Ø tubing.
Applications:
- For laboratory and reagent-grade water and chemical filtration
- Protect laboratory from organic solvent odor