Drukuj
Lejki nabutelkowe do filtracji próżniowej, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 1520 PLN
516-0577 513-3203 516-0578
Lejki nabutelkowe do filtracji próżniowej, Nalgene®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
PS, butelkowe lejki do filtracji próżniowej wielokrotnego użytku, odpowiednie do filtracji analitycznej lub sterylnej, z próżnią lub ciśnieniem.
  • Z podziałką i gwintem
  • Wyjmowana płytka na membranę
  • Adapter na wężyk z PP
513-3203: Na szyjkę o średnicy 33 mm
516-0578 and 516-0577: For neck size 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Informacje do zamówienia: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.