Drukuj
Filtry strzykawkowe, Acrodisc®, PVDF
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4406 4408 4450 4452 4455 4457 4500 4520 4544 4545 AP-4308 AP-4309 AP-4310 AP-4408 AP-4500 AP-4793 AP-4797 AP-4796 AP-4794 AP-4792 4450TC 4452TC AP-4408TC
514-4006EA 730 PLN
514-4006 514-4007 514-4014 514-4015 514-4016 514-4017 516-7650 516-7662 516-7673 516-7674 514-0586 514-0587 514-0588 514-0585 514-0583 514-0182 514-0370 514-0181 514-0369 516-0433 514-1438 514-1449 514-1453
Filtry strzykawkowe, Acrodisc®, PVDF
Filtry Filtry strzykawkowe
Useful for a wide range of applications, including aggressive and non aggressive solvent-based mobile phase.
PVDF (hydrofilowy fluorek winylidenu); membrana i obudowa PP.
Wersja G×F zapewnia dwa do czterech razy większą przepustowość niż standardowe filtry wstępne.