Filtry strzykawkowe do chromatografii jonowej Acrodisc® (IC)
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4483
4485
4583
4585
4683
4685
4783
4785
AP-4585
AP-4785
514-4021EA
1080
PLN
514-4021
514-4023
514-4039
514-4040
516-7704
516-7705
516-7712
516-7714
514-4233
514-4234
Filtry strzykawkowe do chromatografii jonowej Acrodisc® (IC)
Filtry
Filtry strzykawkowe
SPECYFIKACJE
Typ | Syringe filter | Syringe filter | Syringe filter | Syringe filter | Premium syringe filter (PSF) |
Ø | 13 mm | 13 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Environmentally Preferable | Zmniejszanie ilości odpadów | ||||
Rozmiar porów | 0,2 µm | 0,45 µm | 0,2 µm | 0,45 µm | 0,45 µm |
Maks. ciśnienie operacyjne | 6,9 bar | 6,9 bar | - | - | 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 100 °C |
Maks. temperatura | 55 °C | 55 °C | - | - | 100 °C |
Przepływ wody | 15 ml/min (1 bar) | 20 ml/min (1 bar) | - | - | 420 ml/min (2,1 bar) |