Drukuj
Filtry strzykawkowe, Acrodisc®, Nylon
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-4012EA 707 PLN
PALLAP-4438-ZX 514-4012 514-4013 514-4076 514-4010 514-4030 516-0432 514-4031 514-4075 514-4073 514-4070 514-4071 516-7664 516-7667 516-7669 516-7670 514-1455 514-0368 516-7652 514-4029 514-1436 514-1451 514-4069 514-1454 514-0183 514-4068 514-4066 PALL4436-200 516-7675 516-7635
Filtry strzykawkowe, Acrodisc®, Nylon
Filtry Filtry strzykawkowe
Uniwersalny filtr zarówno dla wodnych próbek filtracyjnych, jak i na bazie rozpuszczalnika. Doskonała zgodność chemiczna z estrami, zasadami i alkoholami.
Nylonowa membrana z obudową PP
Wersja GxF zapewnia dwa do czterech razy większą przepustowość niż standardowe filtry wstępne.