Drukuj
Kapsuły filtrujące do pobierania próbek wód podziemnych, GWV
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 2940 PLN
516-7508 516-7533 516-7534
Kapsuły filtrujące do pobierania próbek wód podziemnych, GWV
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
Wysokiej pojemności kapsułki GWV są przeznaczone do przygotowania próbek wód podziemnych, do analizy rozpuszczonych metali. Certyfikat Analizy 42 metali jest umieszczony na każdym opakowaniu.
  • Spełnia wymagania filtracji U.S. EPA. do filtracji 0,45 μm
  • Zmniejsza potrzebę częstych zmian filtra, podczas filtrowania mułu i wód gruntowych obciążonych cząstkami, oraz zapewnia szybką filtrację
  • GWV zapewnia 5 razy większą powierzchnię filtracji niż tradycyjne filtry 142 mm
Membrana GWV (kopolimerowy akryl z podłożem z włókniny) w obudowie PP.