Drukuj
Kapsuły do pobierania próbek wód gruntowych, Aquaprep™ 600
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 260 PLN
300-0005 516-7531
Kapsuły do pobierania próbek wód gruntowych, Aquaprep™ 600
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
Kapsułki Aquaprep™ 600 są przeznaczone do przygotowania próbek wód podziemnych, do analizy rozpuszczonych metali. Certyfikat Analizy 42 metali jest umieszczony na każdym opakowaniu.
  • Spełnia wymagania filtracji U.S. EPA. do filtracji 0,45 μm
  • Zmniejsza potrzebę częstych zmian filtra, podczas filtrowania mułu i wód gruntowych obciążonych cząstkami, oraz zapewnia szybką filtrację
  • Aquaprep™ 600 ma 4 razy większą powierzchnię filtracji niż tradycyjne filtry 142 mm
Membrana Supor® (hydrofilowy polieterosulfon) w obudowie PP. Efektywna powierzchnia filtracji: 600 cm²; maksymalne ciśnienie 4,1 bar.
Wymiary: Ø 68 mm, długość 145 mm
Wejście/wyjście: urządzenie AquaPrep™: Stopniowane podłączenie węża akceptuje 6,4 - 12,7 mm rurki I.D.