Drukuj
Ciśnieniowa jednostka filtracyjna, Sartolab® P20 i P20 Plus
Dostawca: Sartorius
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 288 PLN
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Ciśnieniowa jednostka filtracyjna, Sartolab® P20 i P20 Plus
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
Ready to use units which, attached to a membrane pump or tube pump, quickly and reliably sterilise 100 to 10000 ml of media and aqueous solutions.
  • Air vent with PTFE membrane
Cellulose acetate/PES membrane, P20 Plus with glass fibre prefilter; PC housing, sterile.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Sposób pakowania: Individually sterile bagged.