Drukuj
Filtry z włókna szklanego TCLP
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66256 66257 66258 60076
513-0024EA 645 PLN
513-0024 513-0025 513-0026 PALL60076
Filtry z włókna szklanego TCLP
Filtry Filtry z włókna szklanego
Niska ekstrahowalność, filtry z włókna szklanego borokrzemianowego, bez spoiwa. Nadają się do stosowania z EPA 1311 (Procedura Właściwości Toksycznych Ługowania), i do filtracji wstępnej brudnych próbek HPLC.
  • Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions
  • Extends filter life and reduces final filter changes with high capacity prefilters
  • Eliminates sample contamination, binder-free borosilicate glass fiber has no added extractables
Filters a wide range of particulate loads and viscous solutions with a selection of filter thicknesses from which to choose.