Drukuj
Uchwyty filtra
Dostawca: Sartorius
16508-B 16514-E 16517-E
611-0687EA 1440 PLN
611-0687 611-0688 611-0689
Uchwyty filtra
Zestawy filtracyjne
Filter holders made from PC for filtration of aqueous solutions, ideal for use with peristaltic pumps or syringes.
Max. Pressure 7 bar
* filter/prefilter