Drukuj
Uchwyty na filtry dyskowe, na statywie
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
11872 11873
516-7504EA 36100 PLN
516-7504 516-7505
Uchwyty na filtry dyskowe, na statywie
Zestawy filtracyjne
Zalecane do filtracji produktów, takich jak agresywne chemikalia, rozpuszczalniki laboratoryjne, media hodowli komórkowych, farmaceutyki, witaminy, woda technologiczna, antybiotyki i materiały fotorezystywne (gazy i ciecze).
  • Konstrukcja optymalizuje wykorzystanie powierzchni filtracyjnych o 15% więcej w porównaniu do najbardziej konkurencyjnych jednostek, dając większe szybkości przepływu i przedłużając żywotność
  • Przyłącza sanitarne, łatwe w użyciu i odpowiednie do zastosowań farmaceutycznych
Stal nierdzewna 316 z O-ring typu Viton.
Dla membrany Ø: 142 mm (127 mm dla filtru wstępnego używanego z filtrem końcowym).
Dla membrany Ø: 293 mm (265 mm dla filtru wstępnego używanego z filtrem końcowym).